Läs mer
Metsulfuron-methyl-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metsulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3) |
| CAS | 2377723-88-9 |
| Molekylformel | C14 2H3 H12 N5 O6 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Metsulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3), N-[(2-Methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl-N'-(6-trideuteriomethoxy-4-methyl-2-triazinyl)urea, 2-[[[[(4-Trideuteriomethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)n1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[[4-methyl-6-(trideuteriomethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.38 |
| Formel vikt | 384.0931 |