Läs mer
Metsulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metsulfuron-methyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21) |
| Formel vikt | 381.0743 |