Läs mer
Metsulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metsulfuron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(17-13(15-7)24-2)16-12(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)20/h3-6H,1-2H3,(H,19,20)(H2,14,15,16,17,18,21) |
| Formel vikt | 367.0587 |
| Procent renhet | >95% |