Läs mer
Mettler Toledo™ uPlace™ Elektrodhållare för SevenCompact™ Meter
Produktkod. 11384203
Change view
För användning med (utrustning):
SevenCompact S220 pH/jonmätare och S230 konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11384203 SevenCompact S220 pH/jonmätare och S230 konduktivitetsmätare Varje
1 options
Produktkod. 11384203 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30019823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3479.80 SEK
    3038.05 SEK / Paket med 1
    Save 441.75 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med SevenCompact S220 pH/jonmätare och S230 konduktivitetsmätare.
  • uPlace elektrodhållare med den perfekt vertikala uPlace rörelse hjälper dig att föra din elektrod i det läge där den fungerar bäst för ditt prov
  • Detta möjliggör snabbare mätningar och minskar risken för att provkärlet välter eller skadar sensorn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ uPlace Elektrodhållare
För användning med (applikation) uPlace elektrodhållare med den perfekt vertikala uPlace rörelse hjälper dig att föra din elektrod i det läge där den fungerar bäst för ditt prov
För användning med (utrustning) SevenCompact S220 pH/jonmätare och S230 konduktivitetsmätare