Läs mer
Mettler Toledo™ Tillbehör till titrator: Titreringskärl
Produktkod. p-4913048 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
250 ml titreringskärl av glas, förpackning med 10 st
Produktkod. 10354510
Brand: Mettler Toledo™ 00023515
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Rätt bägare för rätt prov
  • 09-313-151D: 250 ml glasbägare för fastsättning direkt på titreringsställ (set med 10)
  • 09-313-151Q: 80 ml glasbägare (set med 20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 250 ml titreringskärl av glas, förpackning med 10 st
För användning med (applikation) Titrering
Material Glas
Kvantitet 10 Pk.
Volym (metrisk) 250 mL
För användning med (utrustning) Titrator