Läs mer
Mettler Toledo™ Temperatursonder för pH-mätare för bänkskivor
Produktkod. 10617311 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Sond:
NTC 30 kilohm ATC
PT1000
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sond unitSize
10617311 NTC 30 kilohm ATC Varje
11917731 PT1000 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617311 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51300164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med bänk pH-mätare.
  • Material: Rostfritt stål
  • Längd: 120mm
  • Diameter: 3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Temperatursond ATC NTC 30k Omega
Kontakttyper RCA
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 150 °C
Typ ATC
För användning med (utrustning) pH-mätare
Modell NTC30K Ohm
Sond NTC 30 kilohm ATC
Temperatur (engelska) Drift 302 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,12 tum
Diameter (metrisk) 3 mm