Läs mer
Mettler Toledo™ Temperatursonder för pH-mätare för bänkskivor
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Sond:
NTC 30 kilohm ATC
PT1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: Rostfritt stål
- Längd: 120mm
- Diameter: 3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Temperatursond Pt1000 |
| Kontakttyper | Banan |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 150 °C |
| Typ | ATC |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Modell | Pt1000 |
| Sond | PT1000 |
| Temperatur (engelska) Drift | 302 °F |
| Längd (engelska) | 4,7 tum |
| Visa mer |