Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ 413/IP67 pH-elektrod
Produktkod. 10554152
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10554152 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Varje
1 options
Produktkod. 10554152 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 52000379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 SEK
    3994.93 SEK / Paket med 1
    Save 595.07 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En hållbar pH-elektrod i plast som är idealisk för ett brett spektrum av applikationer som klarar våta och krävande miljöer (IP67-klassad).
  • För användning med METTLER TOLEDO bärbara mätare, SevenExcellence och SevenCompact såväl som andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Emulsioner
  • Upphängningar
  • Avloppsvatten
  • Avloppsvatten
  • Proteiner& Sulfider
  • Allmänt labb
Tillbehör& Vård
  • Öppen koppling och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Ej IP67-klassad elektrod tillgänglig: InLab Expert Pro (51343101)
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/RCA IP67, RCA IP67
Korsning Öppna
Material PEEK
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Typ Kombinationselektrod; Integrerad temperatursond
Typ av fyllningslösning Polymer
För användning med (applikation) Idealisk för emulsioner, suspensioner, avloppsvatten och lösningar som innehåller proteiner och sulfider
För användning med (utrustning) Fast kabel till sensor
Intern referens ARGENTAL
Modell InLab™ 413
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 140 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm