Läs mer
Mettler Toledo™ Redox Buffertlösningar
Produktkod. 10246082 Handla allt Mettler Toledo Produkter
pH-intervall:
0.1
7
Typ av fyllningslösning:
Redox Buffert; UH = 427mV
Redox Buffert; UH/pH: 0,1
Förpackning:
250 ml flaska
6 x 250 mL
6 x 30 ml flaska
mV räckvidd:
220 mV
468 mV
Förpackningsstorlek:
1500ml
180ml
250ml
Produktkod. 10246082
Brand: Mettler Toledo™ 51350064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lagrings- och påfyllningslösningar för redoxelektroder.
Inkluderar kvalitetskontrollcertifikat som garanterar angivna värden och spårbarhet.
Certifikat
NIST spårbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Typ Buffertlösning
Typ av fyllningslösning Redox Buffert; UH/pH: 0,1
Inkluderar Kvalitetskontrollcertifikat
mV räckvidd 468 mV
Förpackning 6 x 30 ml flaska
pH-intervall 0.1
Vattenlöslig Fullständigt blandbart
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Redox buffer solution 468 mV pH 0.1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric acid