Läs mer
Mettler Toledo™ Redox Buffertlösningar
Beskrivning
Inkluderar kvalitetskontrollcertifikat som garanterar angivna värden och spårbarhet.
Certifikat
NIST spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 6 x 250 ml |
| Analyscertifikat | Kvalitetskontrollcertifikat |
| Resistivitet | 220 mV |
| Färg | Klar, gul |
| pH | 7 |
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| Löslighetsinformation | Completely Miscible in Water |
| Typ | Redox Buffert; UH = 427mV |