Läs mer
Mettler Toledo™ Buffertlösningar: Standard pH
Beskrivning
- Fullständigt blandbar
- Levereras med kvalitetskontrollcertifikat
- NIST spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| Färg | Klart |
| pH | 10,012 |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Förpackning | 250 ml flaska |
| Inkluderar | Kvalitetsinspektionscertifikat |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar i vatten |