Läs mer
Mettler Toledo™ Buffertlösningar: Standard pH
Produktkod. 12663516
Change view
pH:
10,012
4
4,006
7
Förpackningsstorlek:
250ml
600ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Förpackningsstorlek
12663516 4 600ml
12699235 4,006 250ml
10643131 10,012 250ml
12723161 7 600ml
12127800 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12663516 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51302069
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvarings- och påfyllningslösningar för pH-elektroder
  • Fullständigt blandbar
  • Levereras med kvalitetskontrollcertifikat
  • NIST spårbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt ∼100 °C
Färg Klart, rött
pH 4
Lösningstyp pH-buffert
Förpackning 30 x 20 ml dospåsar
Inkluderar Kvalitetskontrollcertifikat
Löslighetsinformation Completely Miscible in Water