Läs mer
Mettler Toledo™ Buffertlösningar: Standard pH
Beskrivning
- Fullständigt blandbar
- Levereras med kvalitetskontrollcertifikat
- NIST spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| Färg | Klart, grönt |
| pH | 7 |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Förpackning | 30 x 20 ml dospåsar |
| Inkluderar | Kvalitetskontrollcertifikat |
| Löslighetsinformation | Completely Miscible in Water |