Läs mer
Mettler Toledo™ Kapsylsatser och lösningar för bärbara mätare för upplöst syre
Produktkod. 12651316
Change view
Typ:
Kalibreringsstandard
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12651316 Kalibreringsstandard Paket med 20
1 options
Produktkod. 12651316 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00 SEK
    612.01 SEK / Paket med 20
    Save 33.99 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med bärbara mätare för upplöst syre.
  • Oxygen standard
  • Kapacitet: 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning GÖR syrefri tabletter
För användning med (utrustning) Bärbar mätare för upplöst syre
Typ Kalibreringsstandard
Sondtyp DO
compliance-icons
Product Identifier
  • zero oxygen tablets
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid