Läs mer
Konduktivitetsstandarder för METTLER TOLEDO Konduktivitetssonder, METTLER TOLEDO™
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
20 ml
Konduktivitet:
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
600ml
Paket med 10
Beskrivning
- For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
- For initial calibration of nominal cell constant electrodes
- Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
- Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 10 x 20 mL |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Konduktivitet | 84 μS/cm |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Electrodes |
| Lösningstyp | Conductivity Standard |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 20 ml |