Läs mer
Konduktivitetsstandarder för METTLER TOLEDO Konduktivitetssonder, METTLER TOLEDO™
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
20 ml
Konduktivitet:
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
600ml
Paket med 10
Beskrivning
- För daglig verifiering: för att övervaka elektrodens hälsa och säkerställa mätnoggrannhet
- För initial kalibrering av nominella cellkonstantelektroder
- Se till att skruva fast locket ordentligt omedelbart efter användning (påsar minimerar risken för fel på grund av miljöinteraktion)
- Konduktivitetsstandarder kan ändras vid exponering för miljön; vattenavdunstning höjer konduktivitetsvärdena
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride Solution |
| Förpackning | 30 x 20 mL |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Konduktivitet | 12,88 mS/cm |
| Molekylformel | KCl |
| Färg | Grön/Vit |
| pH | Approx. 6 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Visa mer |