Läs mer
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titratorersättningsdelar: Elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
Kombinerad platinaringelektrod
Kombinerad silverringelektrod
För användning med (applikation):
För argentometriska titreringar
För redoxtitrering
Temperaturområde (engelska).:
0 °F till 176 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med DL31 Karl Fischer titratorer
- Typ: Kombinerad silverringelektrod
- För argentometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kombinerad silverringelektrod |
| För användning med (applikation) | För argentometriska titreringar |
| Temperaturområde (engelska). | 0 °F till 176 °F |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |