Läs mer
Mettler Toledo™ Economy Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
LE407 Ekonomi
LE409 Ekonomi
LE420 Ekonomi
LE427 Ekonomi
LE438 Ekonomi
Korsning:
Keramisk
Teflon/glashylsa
Material:
Glas
Polysulfon/POM
Typ av fyllningslösning:
3 mol/l KCl
Gel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH: 0 till 14
- Temperaturområde: 0° till 80 °C (exkl. LE427, 0° till 50 °C)
- Underhållsfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
- Påfyllningsbar elektrolyt (LE409, LE420)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och 6-stift |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombination pH-elektrod, epoxikropp |
| Typ av fyllningslösning | Gel |
| För användning med (applikation) | Idealisk för fasta prover som kött, frukt, ost, jord |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Inkluderar | plast, gelelektrolytpunktion |
| Visa mer |