Läs mer
Mettler Toledo™ Economy Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder
Produktkod. p-3639381
Change view
Modell:
LE407 Ekonomi
LE409 Ekonomi
LE420 Ekonomi
LE427 Ekonomi
LE438 Ekonomi
Korsning:
Keramisk
Teflon/glashylsa
Material:
Glas
Polysulfon/POM
Typ av fyllningslösning:
3 mol/l KCl
Gel
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Korsning Material Typ av fyllningslösning Förpackningsstorlek
10075621 LE438 Ekonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Varje
11997761 LE407 Ekonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Varje
10181713 LE409 Ekonomi Keramisk Glas 3 mol/l KCl Varje
11907771 LE420 Ekonomi Teflon/glashylsa Glas 3 mol/l KCl Varje
10536655 LE427 Ekonomi Keramisk Glas Gel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10075621 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340242
Erbjud enastående pris/prestanda-förhållande. Mettler Toledo Economy Series pH- och pH/ATC-kombinationselektroder är ett kostnadseffektivt alternativ för mindre krävande krav.
  • pH: 0 till 14
  • Temperaturområde: 0° till 80 °C (exkl. LE427, 0° till 50 °C)
  • Underhållsfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Påfyllningsbar elektrolyt (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC och 6-stift
Korsning Keramisk
Material Polysulfon/POM
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH/ATC-kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Gel
För användning med (utrustning) pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Modell LE438 Ekonomi
Sond NTC 30 kilohm
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 176 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 47 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1.2 m
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm