Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodkabel för Karl Fischer™ Titrator
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Lemo
Beskrivning
- Typ: SC-Lemo
- För användning med standard- och Plug and Play-elektroder
- För titratorer i serie V10/20S (01-914-315/ 01-914-315) eller G10/20S (01-914-318/ 01-914-319)
- Längd: 100 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Lemo |
| För användning med (utrustning) | Standard- och Plug and Play-elektroder |
| För användning med (applikation) | Anslutning till titratorerna |
| Inkluderar | S12 grå anslutning |
| Längd (metrisk) kabel | 100 cm |