Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodförvaringsflaska
Beskrivning
- Flaskor håller elektrodspetsarna våta under förvaring
- Rymmer 12 mm (0,47 tum) elektrod
- 12 mm (0,47 tum) ingång i flasklocket
- Material: Polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Elektrodförvaringsflaska |
| För användning med (utrustning) | Elektrod |
| Typ | Förvaringsflaska |
| Material | Polyeten |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50.8 mm |