Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyter för referenselektroder
Produktkod. 10149800
Change view
Kvantitet:
250 ml
6 x 250 ml
Typ:
FRISCOLYT-B
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ Förpackningsstorlek
10149800 250 ml FRISCOLYT-B 250ml
12681306 6 x 250 ml FRISCOLYT-B 1500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10149800 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51350076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.77 SEK
    311.59 SEK / 250ml
    Save 91.18 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För jonselektiv mätning
  • Elektrolytlösning
  • Innehåller joner, atomer eller molekyler som har förlorat eller fått elektroner och är elektriskt ledande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ FRISCOLYT-B
Kvantitet 250 ml