Läs mer
Mettler Toledo™ ErgoClips™ Liten korg för vägning
Handla allt Mettler Toledo Produkter
:
ErgoClip Korg Liten
Beskrivning
De ErgoClips En säkrare doseringsmetod minskar föroreningsriskerna avsevärt, möjliggör snabba doseringsprocesser och ökar produktiviteten.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Provrör, Centrifugerrör eller Litet plaströr |
| Längd (engelska) | 1,2 tum |
| Längd (metrisk) | 3.2 cm |
| Bredd (engelska) | 1,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 3.2 cm |
| Typ | ErgoClip™ Liten korg |