Beskrivning
- Ger 9VDC till mätare
- 100-240 V 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Strömadapter |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | pH |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | 5 kontakter FiveEasy™ |
| Spänning | 100 till 240 V |
| För användning med (utrustning) | FiveEasy meter |