Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mejeri pH-elektrod
Produktkod. 11987831
Change view
Kontakttyper:
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11987831 S7 Varje
1 options
Produktkod. 11987831 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 59904591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 SEK
    4218.37 SEK / Paket med 1
    Save 1001.63 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En pH-elektrod med en trippel keramisk koppling, designad för proteinhaltiga prover som mejeriprodukter, mjölk och grädde.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Mjölk och grädde
  • Proteininnehållande prover
  • Emulsion
Tillbehör& Vård
  • Trippel keramisk koppling
  • A41 membranglas
  • Påfyllningsbar FRISCOLYT-B™ (51343185): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Mejeri
Kontakttyper S7
Korsning Trippel/keramik
Material Glas
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning FRISCOLYT-B
För användning med (applikation) Används för att punktera mjuka medier eller i vattenhaltiga prover
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens ARGENTAL
Membran A41 glas
Modell InLab™ Mejeri
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm