Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ 605-ISM sensorer för upplöst syre
Produktkod. 10369604
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
10369604 Syre Varje
1 options
Produktkod. 10369604 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13870.00 SEK
    12680.59 SEK / Paket med 1
    Save 1189.41 SEK
    8% Av
I lager
För användning med SevenExcellence™ bänkmätare och den SevenGo Pro™ bärbart instrument.
  • Med 2 meter fast kabel
  • Mätningarna varierar från 0 till 200 % och från 0 till 20 mg/L
  • Måste vara tillräckligt robust för att tåla hårda förhållanden i fabriker, laboratorier eller på fält
  • Membranet skyddas av stålnät
  • Skaftet är tillverkat av högresistent glasfiberförstärkt PPS
  • Axellängd på 120 mm och axeldiameter på 12 mm
  • Temperaturen varierar från 0° till 60 °C
  • BNC/RCA (Cinch)-kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre
Typ Sensor
Mätområde 0 till 200 %
Sensortyper Polarografiskt löst syre