Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Konduktivitet Bänkprober
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Cell konstant:
0,06 cm -1 nominell cellkonstant
0,105 cm -1 certifierad cellkonstant
0,57 cm -1 nominell cellkonstant
0,80 cm -1 nominell cellkonstant
1,0 cm -1 nominell cellkonstant
Mätområden:
0,001 till 500μ S/cm
0,01 till 100 mS/cm
0,01 till 1000 mS/cm
0,01 till 1000μ S/cm
0,01 till 112 mS/cm
0,01 till 500μ S/cm
0,1 till 500μ S/cm
Modell:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Erforderliga kablar ingår för METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
- Mini-DIN ansluts till bänkmätare; LTW ansluts till bärbar mätare
- Integrerade temperatursonder
- Prober med nominella cellkonstanter kräver kalibrering före användning
- Prober med certifierade cellkonstanter är redo att användas efter verifieringssteget - kalibrera inte
Tillbehör& Vård
- Förvaras torrt
- Hantera med försiktighet för att undvika att cellkonstanten ändras (cellkonstanten är ett fysiskt värde)
- Nominella cellkonstanter kräver kalibrering med en standard (se lista över standarder nedan)
- Certifierade cellkonstanter kräver verifieringskontroll med en standard (se lista över standarder nedan)
Standarder
- 10μ S/cm, engångspåsar (30111141)
- 84μ S/cm, engångspåsar (30111140)
- 1413μ S/cm, engångspåsar (51302049)
- 12,88 mS/cm, engångspåsar (51302050)
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1,0 cm -1 nominell cellkonstant |
| Kontakttyper | Mini-DIN |
| För användning med (applikation) | Allmänna konduktivitetsmätningar |
| Sensortyper | Integrerad temperatursensor |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,23 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 6 mm |
| Längd (engelska) Kabel | 39,3 tum |
| Längd (metrisk) kabel | 1.2 m |
| Material | Glas |
| Visa mer |