Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Konduktivitet Bänkprober
Produktkod. 11917791
Change view
Cell konstant:
0,06 cm-1 nominellt
0,105 cm-1 certifierad
0,57 cm-1 nominellt
0,80 cm-1 nominellt
1,0 cm-1 nominellt
Mätområden:
0,001 till 500μ S/cm
0,01 till 100 mS/cm
0,01 till 1000 mS/cm
0,01 till 1000μ S/cm
0,01 till 112 mS/cm
0,01 till 500μ S/cm
0,1 till 500μ S/cm
Modell:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2 mil.
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4 mm
InLab 752-6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Modell unitSize
11917791 0,57 cm-1 nominellt 0,01 till 1000μ S/cm InLab 731-2 mil. Varje
10421435 0,105 cm-1 certifierad 0,001 till 500μ S/cm InLab 741 Varje
11334213 1,0 cm-1 nominellt 0,01 till 100 mS/cm InLab 751-4 mm Varje
11344213 1,0 cm-1 nominellt 0,01 till 112 mS/cm InLab 752-6 mm Varje
10723281 0,80 cm-1 nominellt 0,01 till 500μ S/cm InLab 710 Varje
10508062 0,06 cm-1 nominellt 0,1 till 500μ S/cm InLab 720 Varje
10625905 0,57 cm-1 nominellt 0,01 till 1000 mS/cm InLab 731 Varje
11334223 0,57 cm-1 nominellt 0,01 till 1000 mS/cm InLab 731-ISM Varje
11344223 0,57 cm-1 nominellt 0,01 till 1000μ S/cm InLab 731-2m-ISM Varje
11354223 0,105 cm-1 certifierad 0,001 till 500μ S/cm InLab 741-ISM Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11917791 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51344022
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av konduktivitetssonder lämpliga för alla applikationer.
  • Erforderliga kablar ingår för METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
  • Mini-DIN ansluts till bänkmätare; LTW ansluts till bärbar mätare
  • Integrerade temperatursonder
  • Prober med nominella cellkonstanter kräver kalibrering före användning
  • Prober med certifierade cellkonstanter är redo att användas efter verifieringssteget - kalibrera inte
Tillbehör& Vård
  • Förvaras torrt
  • Hantera med försiktighet för att undvika att cellkonstanten ändras (cellkonstanten är ett fysiskt värde)
  • Nominella cellkonstanter kräver kalibrering med en standard (se lista över standarder nedan)
  • Certifierade cellkonstanter kräver verifieringskontroll med en standard (se lista över standarder nedan)
Standarder
  • 10μ S/cm, engångspåsar (30111141)
  • 84μ S/cm, engångspåsar (30111140)
  • 1413μ S/cm, engångspåsar (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engångspåsar (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,57 cm-1 nominellt
Kontakttyper Mini-DIN
För användning med (applikation) Allmänna konduktivitetsmätningar
För användning med (utrustning) SevenEasy, SevenMulti , FiveEasy och FiveGo meter
Sensortyper Integrerad temperatursensor
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 78 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 2 m
Material Epoxi, grafit
Mätområden 0,01 till 1000μ S/cm
Inkluderar 2 m ansluten kabel
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Modell InLab 731-2 mil.