Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Konduktivitet Bärbara sonder
Beskrivning
- Erforderliga kablar ingår för METTLER TOLEDO Seven2Go och SevenGo bärbara mätare
- Mini-DIN ansluts till bänkmätare; LTW ansluts till bärbar mätare
- Integrerade temperatursonder
- Prober med nominella cellkonstanter kräver kalibrering före användning
- Prober med certifierade cellkonstanter är redo att användas efter verifieringssteget - kalibrera inte
Tillbehör& Vård
- Förvaras torrt
- Hantera med försiktighet för att undvika att cellkonstanten ändras (cellkonstanten är ett fysiskt värde)
- Nominella cellkonstanter kräver kalibrering med en standard (se lista över standarder nedan)
- Certifierade cellkonstanter kräver verifieringskontroll med en standard (se lista över standarder nedan)
Standarder
- 10μ S/cm, engångspåsar (30111141)
- 84μ S/cm, engångspåsar (30111140)
- 1413μ S/cm, engångspåsar (51302049)
- 12,88 mS/cm, engångspåsar (51302050)
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,57 cm-1 nominellt |
| Kontakttyper | LTW |
| För användning med (utrustning) | SevenGo Duo™ SG23 och SevenGo Duo pro™ SG78 Dual Channel Portable Mätare |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,47 tum. |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (engelska) | 4,72 tum |
| Längd (engelska) Kabel | 70,86 tum. |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1.8 m |
| Visa mer |