Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono halvcells pH-mätelektroder
Produktkod. 10202903
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 100 °C
0 °C till 130 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift Förpackningsstorlek
10202903 0 °C till 100 °C Varje
10496313 0 °C till 130 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10202903 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 SEK
    1735.83 SEK / Paket med 1
    Save 309.17 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En halvcells pH-mätelektrod med en glaskropp som är lämplig för prover med hög temperatur och högt pH där elektrodens livslängd är betydligt kortare än en standardreferenselektrod.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Högtemperaturprover
  • Högt pH-prov
  • Frätande syror och baser
  • Dricksvatten
Tillbehör& Vård
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7 till BNC (30281915)
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Halvcellsmätelektrod; HA Membranglas
För användning med (applikation) Elektrolytslangkoppling, Elektrolytbrygga
Modell InLab™ Mono
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm