Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Upplösta syresonder
Produktkod. 11305820 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Anslutningar:
BNC/RCA (Cinch) IP67
Mini-LTW (IP67)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11305820
Brand: METTLER TOLEDO™ 51340291
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av lösta syresonder lämpliga för alla applikationer.
InLab OptiOx
  • Underhållsfri; lätt att använda; ingen omrörning krävs
  • Förvaras torrt
  • Skaftet är tillverkat av plast; kontrollera kemisk kompatibilitet med din lokala representant
  • Behöver kalibreras innan användning
  • Daglig kalibrering rekommenderas
  • Tvåpunktskalibrering med syrefri tabletter rekommenderas för mindre än 1 mg/L eller mindre än 5 % syre
  • Byt lock var 12:e månad (oavsett om den används eller inte används); visas på mätaren med en cirkeldiagramikon
  • Noll syretabletter: 51300140
  • OptiOx ersättningslock: 51344630 (första ersättningslocket ingår vid köp av sensor)
  • OptiOx kalibreringsrör: 51344631 (kalibreringsrör ingår vid köp av sensor)
  • OptiOx skyddsskydd: 51344632 (skyddsskydd ingår vid köp av sensor)
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bänkskiva, Seven2Go och SevenGo bärbar
InLab 605
  • Kemiskt resistent (kontakta din lokala representant om kemisk kompatibilitet)
  • Förvaras torrt
  • Sensorn måste polariseras i 6 timmar före användning
  • Varsam omrörning krävs under kalibrering och mätning
  • Behöver kalibreras innan användning
  • Daglig kalibrering rekommenderas
  • Membrankroppen behöver bytas ut var 3-12 månad
  • Elektrolyten måste bytas när membrankroppen byts (se artikelnummer nedan)
  • Membranbytessats (3 membrankroppar, 25 ml elektrolyt): 51340293
  • Elektrolyt: 51340294
  • Tätningssats: 51340295
  • Kalibreringsflaska: 51340296
  • uMix Magnetomrörare: 30040000
  • Kompatibel med METTLER TOLEDO SevenExcellence bänkskiva, Seven2Go och SevenGo bärbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DO-sensor InLab 605
Längd (engelska) Kabel 5 ft.
Längd (metrisk) kabel 1.80 m
Sensortyper Polarografisk sensor för upplöst syre
Temperatur (engelska) Drift 0 °F till 140 °F
Anslutningar BNC/RCA (Cinch) IP67
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C
Inkluderar Elektrod IP67, 1,8 m kabel
För användning med (utrustning) SevenExcellence flerkanals bänkmätare eller SevenGo 6 bärbara mätare
Diameter (metrisk) kropp 10.66 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,42 tum.
Längd (metrisk) 101.6 mm
Typ DO Probe
Längd (engelska) 4 tum
Sondtyp DO-sensor
För användning med (applikation) Rutinmässig pH-mätning
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0 to 20 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Modell InLab™ 605
Mätområde 0 till 200 %, 0 till 20 mg/L