Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viskösa pH-elektroder
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Kosmetika
- Geler, tvål, schampon
- Hartser
- Färger
- Lacker och lim
- Färgämnen och färgämnen
- Oljiga prover
- TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
- Ceramic Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-elektrod InLab Viskös Pro-ISM |
| Kontakttyper | Multi-Pin |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 130 °C |
| Typ | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology |
| Typ av fyllningslösning | FRISCOLYT-C |
| För användning med (applikation) | Mycket viskösa, mycket klibbiga prover |
| För användning med (utrustning) | Flerstift till BNC/RCA (30281896) |
| Visa mer |