Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viskösa pH-elektroder
Produktkod. 12570137 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12570137
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod av glas med en integrerad temperatursensor med SteadyForce™ referenssystem, som är trycksatt för att förhindra att korsningen täpps igen.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Kosmetika
  • Geler, tvål, schampon
  • Hartser
  • Färger
  • Lacker och lim
  • Färgämnen och färgämnen
  • Oljiga prover
  • TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
  • Ceramic Junction och ej påfyllningsbar - ingen extra elektrolyt krävs
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Viskös
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 130 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning FRISCOLYT-B
För användning med (applikation) Mycket viskösa, mycket klibbiga prover
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens SteadyForce
Membran HA Glas
Modell InLab™ Viskös
Förvaringskrav 3 mol/L KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 1,57 tum.
Längd (metrisk) 40 mm
Diameter (engelska) 0,23 tum
Diameter (metrisk) 6 mm