Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenselektroder
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- För användning med halvcellsmätelektroder
Tillbehör& Vård
- S7-kontakttyp: Kabel S7 till 2 mm Banana (30281923) krävs
- InLab Referens: keramisk knutpunkt
- InLab Referens Plus: rörlig PTFE-hylskoppling
- InLab Referensflöde: trippel keramisk koppling
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Trippel/keramik |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 130 °C |
| Typ | Halvcellsreferenselektrod; Intern gelelektrolyt |
| Typ av fyllningslösning | 3 mol/l KCl |
| För användning med (applikation) | För rutintillämpningar och mätningar i jonselektiva halvceller |
| Intern referens | ARGENTAL |
| Modell | InLab™ Referensflöde |
| Referenselektrolyt | 3 mol/l KCl |
| Visa mer |