Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenselektroder
Produktkod. p-3640211 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Korsning:
Keramisk
PTFE-hylsa
Trippel/keramik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10018622
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En referenselektrod som ska paras med halvcellsmätelektroder.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • För användning med halvcellsmätelektroder
Tillbehör& Vård
  • S7-kontakttyp: Kabel S7 till 2 mm Banana (30281923) krävs
  • InLab Referens: keramisk knutpunkt
  • InLab Referens Plus: rörlig PTFE-hylskoppling
  • InLab Referensflöde: trippel keramisk koppling
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning PTFE-hylsa
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Typ Halvcellsreferenselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) För rutintillämpningar och mätningar i jonselektiva halvceller
Intern referens AAg/AgCl
Modell InLab™ Referens Plus
Referenselektrolyt Gel
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 12 cm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 1.2 cm