Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mångsidig pH-elektrod utbytbara keramiska kopplingar
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Korsning:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Åtföljande
- För användning med InLab™ Mångsidig och InLab™ Mångsidig Pro
Specifikationer
Specifikationer
| Korsning | Keramisk |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 60 °C |
| Typ | Uppsättning utbytbara korsningar |
| För användning med (applikation) | Alternativ för mätningar i enkla prover, erbjuda ett enastående pris/prestanda-förhållande |
| För användning med (utrustning) | InLab beteckningar mångsidig och mångsidig Pro pH-elektrod |
| Inkluderar | 10 Keramisk korsning |