Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Dricksvatten
- Läsk
- Öl
- Allmänt labb
Tillbehör& Vård
- Utbytbar keramisk koppling
- Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och 6-stift |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Polysulfon |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrod; Integrerad temperatursond |
| Typ av fyllningslösning | 3 mol/l KCl |
| För användning med (applikation) | Alternativ för mätningar i enkla prover, erbjuda ett enastående pris/prestanda-förhållande |
| För användning med (utrustning) | Fast kabel till sensor |
| Intern referens | ARGENTHAL med Ag+ fälla |
| Visa mer |