Läs mer
Mettler Toledo™ Jonselektiva kombinationselektroder: Fyllningslösningar
Handla allt Mettler Toledo ProdukterBeskrivning
För användning med ISE kombinationselektroder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Elektrolyt för Ammonium ISE, 20mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Orion Jonselektiva elektroder |
| Typ | Jonselektiv elektrodfyllningslösning |
| Typ av fyllningslösning | 0,5 mol/L MgS04 |
| För användning med (applikation) | Bestäm ammoniumkoncentrationen i prover |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| Kvantitet | 20 mL |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |