Läs mer
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Produktkod. 11907521 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
ISA-lösning
ISS-lösning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
För användning med (utrustning):
Fluorelektrod
ISE-kombinationselektrod
Kalciumelektrod
Kaliumelektrod
Nitratelektrod
Förpackningsstorlek:
3790ml
475ml
Produktkod. 11907521
Brand: Mettler Toledo™ 51344766
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningar för perfectION™ kombinerade jonselektiva elektroder
Lösningar (buffertar för justering av jonstyrka)
  • Jonelektrolyt B (för klorid, koppar, jodid, silver/sulfid ISE), 475mL
  • ISA för kalciumelektrod, 475mL
  • ISA för kaliumelektrod, 475mL
  • ISA för nitratelektrod, 475mL
  • Nitrat ISS (för att undertrycka störningar), 475mL
  • Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
  • Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning perfectION TISAB III med CDTA
För användning med (utrustning) Fluorelektrod
Typ TISAB III med CDTA
Typ av fyllningslösning Fluorid TISAB III med CDTA
Förpackning 475 mL
Kvantitet 475 mL
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).