Läs mer
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Beskrivning
Lösningar (buffertar för justering av jonstyrka)
- Jonelektrolyt B (för klorid, koppar, jodid, silver/sulfid ISE), 475mL
- ISA för kalciumelektrod, 475mL
- ISA för kaliumelektrod, 475mL
- ISA för nitratelektrod, 475mL
- Nitrat ISS (för att undertrycka störningar), 475mL
- Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
- Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | perfectION kalium ISA |
| För användning med (utrustning) | Kaliumelektrod |
| Typ | ISA-lösning |
| Typ av fyllningslösning | Kalium |
| Förpackning | 475 mL |
| Kvantitet | 475 mL |