Läs mer
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
ISA-lösning
ISS-lösning
TISAB II med CDTA
TISAB III med CDTA
För användning med (utrustning):
Fluorelektrod
ISE-kombinationselektrod
Kalciumelektrod
Kaliumelektrod
Nitratelektrod
Förpackningsstorlek:
3790ml
475ml
Beskrivning
Lösningar (buffertar för justering av jonstyrka)
- Jonelektrolyt B (för klorid, koppar, jodid, silver/sulfid ISE), 475mL
- ISA för kalciumelektrod, 475mL
- ISA för kaliumelektrod, 475mL
- ISA för nitratelektrod, 475mL
- Nitrat ISS (för att undertrycka störningar), 475mL
- Fluorid TISAB II med CDTA, 3790 ml
- Fluorid TISAB III med CDTA (koncentrat), 475 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | perfectION ISA fast tillstånd ISE |
| För användning med (utrustning) | ISE-kombinationselektrod |
| Typ | ISA-lösning |
| Typ av fyllningslösning | Jonelektrolyt B (Klorid, koppar, jodid, silver) |
| Förpackning | 475 mL |
| Kvantitet | 475 mL |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.