Läs mer
Mettler Toledo™ LE703 Konduktivitetselektrod
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För FiveEasy och FiveGo meter
- Kropp i polykarbonat
- Integrerad temperatursensor
- Räckvidd: 10 μS/cm-200mS/cm
- Temp.: 0° till 80 °C
- Längd: 120mm
- Dia.: 12 mm
- Anslutning; Mini DIN
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,55 cm-1 |
| Kontakttyper | Mini-DIN |
| Celltyp | 4 grafitstolpar |
| Sensortyper | Integrerad temperatursensor |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 130 °C |
| Beskrivning | Cond sond LE703 |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,47 tum. |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (engelska) | 4,7 tum |
| Längd (engelska) Kabel | 38,4 tum. |
| Visa mer |