Läs mer
Mettler Toledo™ Sensor för låg ledningsförmåga
Produktkod. 11967841 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11967841 Mini-DIN Varje
1 options
Produktkod. 11967841 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Mettler Toledo FiveGo bärbara instrument. Mettler Toledo Låg konduktivitetssensorer är robusta sonder från låg till medelhög konduktivitet (0,01 μS/cm till 500 S/μcm). LightEdition (LE) sensorer är skräddarsydda för högt pris/prestanda-förhållande.
  • Idealisk för rent vatten
  • För alla vanliga applikationer
  • Lågt underhåll och enkel hantering
  • Inkluderar 1 m (39 tum) kabel
Obs: Kräver Mettler Toledo 51302329 LTW-MiniDin konduktivitetsadapter. Adaptern 51302329 krävs för följande mätare: FiveGo , Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,08 cm -1
Kontakttyper Mini-DIN
Celltyp 2 st stålstolpar
Beskrivning Cond sond LE740
Längd (engelska) Kabel 38,4 tum.
Längd (metrisk) kabel 1.00 m
Mätområden 0,01μ S/cm -1
Modell Cond sond LE740