Läs mer
Mettler Toledo™ Provkärl för fuktanalysator
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Material:
Aluminium
För användning med (utrustning):
Alla Mettler Toledo Fuktanalysatorer
Beskrivning
Välj mellan tvättbara, återanvändbara pannor i rostfritt krom-nickelstål för halogenfuktanalysatorer, eller pannor av aluminium eller rostfritt stål för alla Mettler Toledo fuktanalysatorer.
- 3,75 tum (96 mm) i diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fuktpanna |
| För användning med (utrustning) | Alla Mettler Toledo Fuktanalysatorer |
| Kvantitet | 80 Pk. |
| Visa mer |