Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Redox ORP-elektroder
Produktkod. 10353713 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
InLab Redox Pt805
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flöde
InLab™ Redox Micro
InLab™ Redox-L
Typ:
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Elektrod:
Indikator för guldring
Indikator för platinaring
Silverringindikator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10353713
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343202
Bara null kvar
Add to basket
Add to basket
En ORP/Redox-elektrod med en metallringindikator utformad för att mäta oxidation/reduktionspotential; idealisk för vatten och andra allmänna applikationer.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Mätning av oxidation/reduktionspotential (ORP)
  • Dricksvatten
  • Kyltorn
  • Simbassänger
  • Dricksvattenförsörjning
  • Avloppsvatten
  • Allmänt labb
Tillbehör& Vård
  • Keramisk korsning (exklusive InLab Redox Flöde med flyttbar glashylsa)
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • InLab Redox Pt805 och InLab Redox Ag805: ingen elektrolyt krävs och måste paras ihop med InLab Referens (51343190)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Elektrod Indikator för platinaring
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) För mätning av lösningens oxidations-/reduktionsförmåga
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Modell InLab™ Redox-L
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 6,69 tum.
Längd (metrisk) 170 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm