Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Redox ORP-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
InLab Redox Pt805
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flöde
InLab™ Redox Micro
InLab™ Redox-L
Typ:
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Elektrod:
Indikator för guldring
Indikator för platinaring
Silverringindikator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Mätning av oxidation/reduktionspotential (ORP)
- Dricksvatten
- Kyltorn
- Simbassänger
- Dricksvattenförsörjning
- Avloppsvatten
- Allmänt labb
Tillbehör& Vård
- Keramisk korsning (exklusive InLab Redox Flöde med flyttbar glashylsa)
- Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- InLab Redox Pt805 och InLab Redox Ag805: ingen elektrolyt krävs och måste paras ihop med InLab Referens (51343190)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrod |
| Elektrod | Indikator för platinaring |
| Typ av fyllningslösning | 3 mol/L KCl, AgCl mättad |
| För användning med (applikation) | För mätning av lösningens oxidations-/reduktionsförmåga |
| För användning med (utrustning) | S7 till BNC (30281915) |
| Intern referens | ARGENTAL |
| Visa mer |