Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Redox ORP-elektroder
Produktkod. 10732722 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
InLab Redox Pt805
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flöde
InLab™ Redox Micro
InLab™ Redox-L
Typ:
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Elektrod:
Indikator för guldring
Indikator för platinaring
Silverringindikator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10732722
Brand: METTLER TOLEDO™ 59904377
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En ORP/Redox-elektrod med en metallringindikator utformad för att mäta oxidation/reduktionspotential; idealisk för vatten och andra allmänna applikationer.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Mätning av oxidation/reduktionspotential (ORP)
  • Dricksvatten
  • Kyltorn
  • Simbassänger
  • Dricksvattenförsörjning
  • Avloppsvatten
  • Allmänt labb
Tillbehör& Vård
  • Keramisk korsning (exklusive InLab Redox Flöde med flyttbar glashylsa)
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • InLab Redox Pt805 och InLab Redox Ag805: ingen elektrolyt krävs och måste paras ihop med InLab Referens (51343190)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift -30 °C till +130 °C
Typ Halvcellselektrod; Silverringindikator
Elektrod Indikator för platinaring
För användning med (applikation) För mätning av lösningens oxidations-/reduktionsförmåga
För användning med (utrustning) S7 till BNC (30281915)
Modell InLab Redox Pt805
Förvaringskrav Dry
Temperatur (engelska) Drift -22 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +130 °C
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm