Beskrivning
- Kombinationsdesign
- Glas eller plast
- Temperaturområde: 0° till 80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Redox elektrod LE501 |
| Kontakttyper | BNC och 6-stift |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | InLab LE501 Redox |
| För användning med (applikation) | För mätning av lösningens oxidations-/reduktionsförmåga |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Intern referens | ARGENTAL |
| Modell | Redox elektrod LE501 |
| Visa mer |