Läs mer
Mettler Toledo™ P50 Line termiska skrivare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
P-56RUE termisk skrivare
Beskrivning
- Universalskrivare lämplig för att dokumentera resultat och skriva ut etiketter
- Dokumentera vägnings- och testdata på standardpapper
- Standard pappersfack, 50 mm och max 60 mm
- Gränssnitt: RS232, USB , Ethernet
- Utskriftsenhet: Stripskrivare, 24 tecken/rad
- Hastighet: 100 mm/sekund
- Utskriftsenhet Hållbarhet: 1,5 miljoner rader
- Mått: 315D x 240W x 180 mm H (12,4 x 9,4 x 7 tum)
P-56RUE skrivare
- Inbyggd realtidsklocka
- Skriv ut applikation och automatisk inställningsdetektering
- Kontakt för valfri PowerPac
Beställningsinfo
Tillbehör finns separat (kat.nr. 01-910-270 till -274).
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 315 x 240 x 180 mm |
| Typ | P-56RUE termisk skrivare |