Läs mer
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroder
Beskrivning
- Elektrolytlösningen flödar lätt genom övergången genom att trycka elektrodhuvudet nedåt
- Säkerställer att övergången rengörs optimalt mellan mätningarna
- Elektrolyten kan enkelt töms och fyllas på igen vid behov
- Hylsövergång som möjliggör optimal kontakt mellan elektrolyten och mätlösningen, även i svåra prover
- Består av en mätelektrod komplett med en integrerad referens
- Sensor med ansluten kabel och BNC-kontakt
- Referenselektrolyt (60 ml)
- Bruksanvisningar
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Kan rinna lätt genom kopplingen och kopplingen rengörs optimalt mellan mätningarna och elektrolyten kan enkelt tömmas och fyllas på |
| Kontakttyper | Lemo |
| Beskrivning | perfectION kam PB Lemo |
| Typ av fyllningslösning | ISA |
| Längd (metrisk) kabel | 1.20 m |
| Material | Epoxy |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 176 °F |
| Modell | perfectION kam PB Lemo |
| För användning med (utrustning) | Alla pH-, mV-mätare eller jonometrar |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Visa mer |